1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR24326-1G
APOSOR24326-1GEA
125
EUR
APOSOR24326-1G
1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 230,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068140 CAS-Nummer: 116344-17-3 |