4-Chloro-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24331-1G
APOSOR24331-1GEA 36.4 EUR
APOSOR24331-1G
4-Chloro-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₂S
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00205202
CAS-Nummer: 175137-21-0