Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
OR24349-1G
APOSOR24349-1GEA
21.9
EUR
APOSOR24349-1G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₆H₈ClNO₂S Molecular Weight: 193.65 g/mol Schmelzpunkt: 183…185 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00068149 CAS-Nummer: 39978-14-8 |