3-Aminothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-3,4-dihydro-4-oxothieno[3,2-d]pyrimidine
OR24373-250MG
APOSOR24373-250MGEA
174
EUR
APOSOR24373-250MG
3-Aminothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
3-Aminothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₆H₅N₃OS Molecular Weight: 167,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00816913 CAS-Nummer: 648859-53-4 |