3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2439-250MG
APOSOR2439-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR2439-250MG
3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid 97%
3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 197…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00188065
CAS-Nummer: 7123-76-4