(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2440-100MG
APOSOR2440-100MGEA
23.2
EUR
APOSOR2440-100MG
(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
Formel:
C₈H₅Cl₃O₂ Molecular Weight: 239,483 g/mol Siedepunkt: 182 °C (15 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045225 CAS-Nummer: 774-74-3 UN: 1759 ADR: 8,III |