Morpholine-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR24403-1G
APOSOR24403-1GEA
277
EUR
APOSOR24403-1G
Morpholine-4-carbohydrazide
Morpholine-4-carbohydrazide
Formel:
C₅H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570142 CAS-Nummer: 29053-23-4 |