1-(3-Aminoprop-1-yl)-5-(tert-butyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}-5-(tert-butyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 3-[5-(tert-Butyl)-3-carboxy-2-methyl-1H-pyrrol-1-yl]propylamine, N-BOC protected
OR2441-250MG
APOSOR2441-250MGEA
198
EUR
APOSOR2441-250MG
1-(3-Aminoprop-1-yl)-5-(tert-butyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(3-Aminoprop-1-yl)-5-(tert-butyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Formel:
C₁₈H₃₀N₂O₄ Molecular Weight: 338,442 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567234 CAS-Nummer: 306936-18-5 |