Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2442-1G
APOSOR2442-1GEA
198
EUR
APOSOR2442-1G
Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione 97%
Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Siedepunkt: 180 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153926 CAS-Nummer: 16473-11-3 |