Brombenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Phenylbromid

OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 183 EUR
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Brombenzol 99%
Brombenzol
Formel: C₆H₅Br
Molecular Weight: 157.01 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.491 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01390

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR