Ethyl-3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24494-1G
APOSOR24494-1GEA 0 EUR
APOSOR24494-1G
Ethyl-3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoacrylate
Ethyl-3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoacrylate
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₂
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00454124
CAS-Nummer: 2286-35-3