Chloromethyl-4-nitrophenyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR24520-1G
APOSOR24520-1GEA
393
EUR
APOSOR24520-1G
Chloromethyl-4-nitrophenyl carbonate
Chloromethyl-4-nitrophenyl carbonate
Formel:
C₈H₆ClNO₅ Molecular Weight: 231,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00208111 CAS-Nummer: 50780-50-2 |