7-methylchroman-4-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Methylchroman-4-one
OR24523-250MG
APOSOR24523-250MGEA
85.7
EUR
APOSOR24523-250MG
7-methylchroman-4-one 95+%
7-methylchroman-4-one
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162.185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00208231 CAS-Nummer: 18385-69-8 |