Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR24547-25G
APOSOR24547-25GEA 21.9 EUR
APOSOR24547-25G
Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat 98%
Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Molecular Weight: 200.24 g/mol
Siedepunkt: 226 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019261
CAS-Nummer: 3779-29-1
EINECS: 223-239-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR