N-Benzyl-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl[bis(2-chloroethyl)]amine hydrochloride
OR24559-250MG
APOSOR24559-250MGEA
37.7
EUR
APOSOR24559-250MG
N-Benzyl-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride
N-Benzyl-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₆Cl₃N Molecular Weight: 268,62 g/mol Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00185654 CAS-Nummer: 10429-82-0 |