4-Bromothiophene-2-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromothien-2-yl)acetic acid, 2-(4-Bromothiophen-2-yl)acetic acid, 4-Bromo-2-(carboxymethyl)thiophene
OR2457-250MG
APOSOR2457-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2457-250MG
4-Bromothiophene-2-acetic acid
4-Bromothiophene-2-acetic acid
Formel: C₆H₅BrO₂S
Molecular Weight: 221,08 g/mol
Schmelzpunkt: 87…92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09839310
CAS-Nummer: 161942-89-8