2-[(Phenylsulphonyl)methyl]benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-2-[(phenylsulphonyl)methyl]benzene
OR24578-250MG
APOSOR24578-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR24578-250MG
2-[(Phenylsulphonyl)methyl]benzyl bromide 97%
2-[(Phenylsulphonyl)methyl]benzyl bromide
Formel:
C₁₄H₁₃BrO₂S Molecular Weight: 325,221 g/mol Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007552 CAS-Nummer: 88116-02-3 UN: 3261 ADR: 8,II |