O-tert-Butylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
OR24583-25G
APOSOR24583-25GEA
121
EUR
APOSOR24583-25G
O-tert-Butylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
O-tert-Butylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₂ClNO Molecular Weight: 125.5972 g/mol Schmelzpunkt: 155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043272 CAS-Nummer: 39684-28-1 EINECS: 254-590-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III |