5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2459-1G
APOSOR2459-1GEA
68.3
EUR
APOSOR2459-1G
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-2-furoic acid
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-2-furoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₃ Schmelzpunkt: 207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209309 CAS-Nummer: 306935-28-4 UN: 1759 ADR: 8,III |