3-Formyl-2,2,5,5-tetramethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-3-formyl-2,2,5,5-tetramethyl-1,3-thiazolidine, 3-Formyl-2,2,5,5-tetramethyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid
OR24610-250MG
APOSOR24610-250MGEA
56.7
EUR
APOSOR24610-250MG
3-Formyl-2,2,5,5-tetramethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
3-Formyl-2,2,5,5-tetramethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Chiral
Formel:
C₉H₁₅NO₃S Molecular Weight: 217,285 g/mol Schmelzpunkt: 179…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03939696 CAS-Nummer: 55234-12-3 |