1,3-Bis(tert-butyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-Di(tert-butyl)urea, 1,3-Di-tert-butylurea
OR24625-1G
APOSOR24625-1GEA 190 EUR
APOSOR24625-1G
1,3-Bis(tert-butyl)urea
1,3-Bis(tert-butyl)urea
Formel: C₉H₂₀N₂O
Molecular Weight: 172,268 g/mol
Schmelzpunkt: 238…245 °C
Dichte: 0,974 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276303
CAS-Nummer: 5336-24-3