3-Phenoxyphenylacetonitril 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR24645-25G
APOSOR24645-25GEA 248 EUR
APOSOR24645-25G
3-Phenoxyphenylacetonitril 95%
3-Phenoxyphenylacetonitril
Formel: C₁₄H₁₁NO
Siedepunkt: 137 °C/0,3mmHg
Dichte: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016393
CAS-Nummer: 51632-29-2
UN: 3334
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR