4-Cyano-3-(4-methoxyphenyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR2466-1G
APOSOR2466-1GEA
0
EUR
APOSOR2466-1G
4-Cyano-3-(4-methoxyphenyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
4-Cyano-3-(4-methoxyphenyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₁NO₃S₂ Schmelzpunkt: 209…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277044 CAS-Nummer: 116493-07-3 |