Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-ol, 4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzyl alcohol
OR24665-1G
APOSOR24665-1GEA
230
EUR
APOSOR24665-1G
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 95%
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180.203 g/mol Siedepunkt: 148…152 °C (1 mm Hg) Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216476 CAS-Nummer: 84851-56-9 |