Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl Ferulate, Ferulic Acid Ethyl Ester
OR24814-25G
APOSOR24814-25GEA
26.1
EUR
APOSOR24814-25G
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamat 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Molecular Weight: 222,24 g/mol Siedepunkt: 164…166 °C/0,5mmHg Schmelzpunkt: 63…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009190 CAS-Nummer: 4046-02-0 |