Thioanisol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (Methylthio)benzol, Methylphenylsulfid, Phenylmethylsulfid

OR2490-5G
APOSOR2490-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2490-5G
Thioanisol 99%
Thioanisol
Formel: C₇H₈S
Molecular Weight: 124,21 g/mol
Siedepunkt: 188 °C
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008559
CAS-Nummer: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR