2-Phenylpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Azabiphenyl

OR24904-100G
APOSOR24904-100GEA 133 EUR
APOSOR24904-100G
2-Phenylpyridin 98%
2-Phenylpyridin
Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 268…270 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006280
CAS-Nummer: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR