2,3-Dimethylbenzyl alcohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,3-Dimethylphenyl)methanol
OR24912-5G
APOSOR24912-5GEA 63.8 EUR
APOSOR24912-5G
2,3-Dimethylbenzyl alcohol 95+%
2,3-Dimethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 128…131 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046742
CAS-Nummer: 13651-14-4