4-(4-Methanesulphonylpiperazin-1-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-(Methylsulphonyl)piperazin-1-yl)aniline, 4-[4-(Methylsulphonyl)piperazin-1-yl]aniline
OR2492-1G
APOSOR2492-1GEA 126 EUR
APOSOR2492-1G
4-(4-Methanesulphonylpiperazin-1-yl)phenylamine
4-(4-Methanesulphonylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂S
Molecular Weight: 255,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03848236
CAS-Nummer: 442549-42-0