5-Methylthiazole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2494-1G
APOSOR2494-1GEA 0 EUR
APOSOR2494-1G
5-Methylthiazole-2-carbaldehyde
5-Methylthiazole-2-carbaldehyde
Formel: C5H5NOS
Siedepunkt: 80…81 °C/7,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060733
CAS-Nummer: 13838-78-3