4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-THIAZOLECARBOXALDEHYDE, 4-METHYL-, 4-Methylthiazole-2-carbaldehyde, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde

OR2495-100MG
APOSOR2495-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR2495-100MG
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
Formel: C₅H₅NOS
Molecular Weight: 127,161 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C/9mmHg
Dichte: 1,183 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022450
CAS-Nummer: 13750-68-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR