5-Amino-2-methylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2-methylbenzoic Acid, 2-Methyl-5-aminobenzoic acid, 5-Amino-o-toluic acid
OR2497-25G
APOSOR2497-25GEA
52.2
EUR
APOSOR2497-25G
5-Amino-2-methylbenzoesäure
5-Amino-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Schmelzpunkt: 194…199 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06208351 CAS-Nummer: 2840-04-2 |