2,5-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25017-1G
APOSOR25017-1GEA
72.5
EUR
APOSOR25017-1G
2,5-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
2,5-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Formel:
C₈H₉N₃O Molecular Weight: 163,18 g/mol Schmelzpunkt: 252…254 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210153 CAS-Nummer: 98488-10-9 |