(4-Chlorphenylthio)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorphenylthio)acetonitril
(4-Chlorphenylthio)acetonitril
Formel: C₈H₆ClNS
Schmelzpunkt: 84…90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00019832
CAS-Nummer: 18527-19-0