5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR25051-1G
APOSOR25051-1GEA
0
EUR
APOSOR25051-1G
5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅BrO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
162848-23-9 |