3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR25090-1G
OR25090-5G
APOSOR25090-1GEA
0
EUR
APOSOR25090-1G
APOSOR25090-5G
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Formel:
C₁₅H₁₃NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067880 CAS-Nummer: 32083-61-7 |