Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25165-1G
APOSOR25165-1GEA
102
EUR
APOSOR25165-1G
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₇H₉NO₄S₂ Molecular Weight: 235,281 g/mol Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067932 CAS-Nummer: 175201-73-7 |