5-(tert-butylsulphonyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR25182-1G
APOSOR25182-1GEA
143
EUR
APOSOR25182-1G
5-(tert-butylsulphonyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
5-(tert-butylsulphonyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₉H₁₅N₃O₂S Molecular Weight: 229,299 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067946 CAS-Nummer: 175201-85-1 |