Ethyl 2-methyl-7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25189-50MG
APOSOR25189-50MGEA
102
EUR
APOSOR25189-50MG
Ethyl 2-methyl-7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 2-methyl-7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₃ Molecular Weight: 221,213 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067951 CAS-Nummer: 99056-35-6 |