Ethyl 1,3-dimethyl-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 4-{[1,3-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl]oxy}anisole
OR25206-250MG
APOSOR25206-250MGEA 69.6 EUR
APOSOR25206-250MG
Ethyl 1,3-dimethyl-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Ethyl 1,3-dimethyl-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₁₈H₁₉N₃O₄
Molecular Weight: 341,361 g/mol
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067964
CAS-Nummer: 174842-34-3