6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25283-1G
APOSOR25283-1GEA
157
EUR
APOSOR25283-1G
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₃NOS₂ Molecular Weight: 251,368 g/mol Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00084980 CAS-Nummer: 175202-50-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |