3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid
OR25290-250MG
APOSOR25290-250MGEA
87
EUR
APOSOR25290-250MG
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid 95+%
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₄S₂ Molecular Weight: 256,298 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00067989 CAS-Nummer: 175202-55-8 |