Butyl-chloracetat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Chloroacetic Acid Butyl Ester

OR25298-1G
APOSOR25298-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25298-1G
Butyl-chloracetat
Butyl chloroacetate
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150,60 g/mol
Siedepunkt: 164 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018925
CAS-Nummer: 590-02-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR