3-(Diethoxymethyl)-2-ethoxytetrahydro-2H-pyran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25325-1G
APOSOR25325-1GEA
102
EUR
APOSOR25325-1G
3-(Diethoxymethyl)-2-ethoxytetrahydro-2H-pyran
3-(Diethoxymethyl)-2-ethoxytetrahydro-2H-pyran
Formel:
C₁₂H₂₄O₄ Molecular Weight: 232.32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085003 CAS-Nummer: 69549-51-5 |