5-(Thien-2-yl)tetrahydrothiophen-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dihydro-2,2'-bithiophen-4(5H)-one
OR25430-250MG
APOSOR25430-250MGEA
180
EUR
APOSOR25430-250MG
5-(Thien-2-yl)tetrahydrothiophen-3-one
5-(Thien-2-yl)tetrahydrothiophen-3-one
Formel:
C₈H₈OS₂ Molecular Weight: 184,279 g/mol Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052287 CAS-Nummer: 108372-48-1 |