3-Phenoxythiophene-2-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[(2-Formylthien-3-yl)oxy]benzene, 3-Phenoxy-2-thenaldehyde, 2-Formyl-3-phenoxythiophene
OR25439-1G
APOSOR25439-1GEA
95.7
EUR
APOSOR25439-1G
3-Phenoxythiophene-2-carboxaldehyde 95%
3-Phenoxythiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₈O₂S Molecular Weight: 204,245 g/mol Siedepunkt: 184 °C (15 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00178748 CAS-Nummer: 132706-25-3 |