Methyl 2-[(3-amino-3-thioxopropyl)thio]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25440-1G
APOSOR25440-1GEA 248 EUR
APOSOR25440-1G
Methyl 2-[(3-amino-3-thioxopropyl)thio]acetate
Methyl 2-[(3-amino-3-thioxopropyl)thio]acetate
Formel: C₆H₁₁NO₂S₂
Molecular Weight: 193,287 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052045
CAS-Nummer: 175202-95-6