Di-2-thienyl sulphide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR25442-1G
OR25442-5G
APOSOR25442-1GEA
0
EUR
APOSOR25442-1G
APOSOR25442-5G
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Formel:
C₈H₆S₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052047 CAS-Nummer: 3988-99-6 |