Thiazolidin-2-carbonsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid

OR25449-5G
APOSOR25449-5GEA 72.5 EUR
APOSOR25449-5G
Thiazolidin-2-carbonsäure
Thiazolidin-2-carbonsäure
Formel: C₄H₇NO₂S
Molecular Weight: 133,169 g/mol
Schmelzpunkt: 184 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068005
CAS-Nummer: 16310-13-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR