3,4,5-Trichlorpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2545-100G
APOSOR2545-100GEA 36.4 EUR
APOSOR2545-100G
3,4,5-Trichlorpyridin 98%
3,4,5-Trichlorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
Molecular Weight: 182.44 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: 75…77 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051685
CAS-Nummer: 33216-52-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR